Antranilato de metilo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-Anthranilate, o-Aminobenzoic acid methyl ester, 2-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-aminobenzoate
A0500-25ML A0500-500ML A0500-100ML
TCIAA0500-25MLEA 16 EUR
TCIAA0500-25ML TCIAA0500-500ML TCIAA0500-100ML
Antranilato de metilo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Antranilato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007710
Núm. CAS: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Índice Merck: 14,06020
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1113874372c9f6a3db1cfebded19c11b90a5bba9&vid=1113874372c9f6a3db1cfebded19c11b90a5bba9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %