Etanolamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2-Aminoetanol

A0297-500G A0297-25G
TCIAA0297-500GEA 20 EUR
TCIAA0297-500G TCIAA0297-25G
Etanolamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Etanolamina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de fusión: 10,5 °C
Densidad: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008183
Núm. CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,03727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0732f018521b8da49b3ab21487c9f6d1db64330e&vid=0732f018521b8da49b3ab21487c9f6d1db64330e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR