2-Bromo-5-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2763-5G B2763-1G
TCIAB2763-5GEA 27 EUR
TCIAB2763-5G TCIAB2763-1G
2-Bromo-5-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Número MDL: MFCD00234006
Núm. CAS: 40473-01-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=773d83a557320965e6d84e5d1d889fc22a3c8d70&vid=773d83a557320965e6d84e5d1d889fc22a3c8d70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C