2-Bromo-5-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2799-25G
B2799-5G
TCIAB2799-25GEA
229
EUR
TCIAB2799-25G
TCIAB2799-5G
2-Bromo-5-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-fluoropiridina
Formula:
C₅H₃BrFN Pto. Ebullición: 83°C |
Número MDL:
MFCD00234011 Núm. CAS: 41404-58-4 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |