2-Bromoetanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0590-25G B0590-500G B0590-100G
TCIAB0590-25GEA 16 EUR
TCIAB0590-25G TCIAB0590-500G TCIAB0590-100G
2-Bromoetanol ≥95.0% (por GC)
2-Bromoetanol
Formula: BrH₂CCH₂OH
MW: 124.97 g/mol
Pto. Ebullición: 149
Pto. de fusión: -80
Pto. de inflamación: 40
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002827
Núm. CAS: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2922
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a087d25ab90921c1fe4263b06d39202518ad359&vid=2a087d25ab90921c1fe4263b06d39202518ad359&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %