Ácido 2-cloro-5-fluorobenzoico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2088-25G C2088-5G
TCIAC2088-25GEA 107 EUR
TCIAC2088-25G TCIAC2088-5G
Ácido 2-cloro-5-fluorobenzoico ≥98.0% (por GC)
Ácido 2-cloro-5-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Número MDL: MFCD00156967
Núm. CAS: 2252-50-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5ff7d3c4d06cce9127a332cfa7043fecb3c4084&vid=b5ff7d3c4d06cce9127a332cfa7043fecb3c4084&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C