2-Cloro-5-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2270-1G C2270-5G
TCIAC2270-1GEA 18 EUR
TCIAC2270-1G TCIAC2270-5G
2-Cloro-5-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Pto. Ebullición: 74°C
Pto. de inflamación: 42°C
Número MDL: MFCD03095332
Núm. CAS: 31301-51-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc087f29f59e950760d0e6a9913e1896ad7f65ed&vid=dc087f29f59e950760d0e6a9913e1896ad7f65ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %