2-Cloro-5-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2341-5G
C2341-25G
TCIAC2341-5GEA
61
EUR
TCIAC2341-5G
TCIAC2341-25G
2-Cloro-5-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-iodopiridina
Formula:
C₅H₃ClIN |
Número MDL:
MFCD01863635 Núm. CAS: 69045-79-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 100.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...