Cloruro de 2-clorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: o-Chlorobenzoyl chloride
C0140-25ML C0140-500ML C0140-100ML
TCIAC0140-25MLEA 17 EUR
TCIAC0140-25ML TCIAC0140-500ML TCIAC0140-100ML
Cloruro de 2-clorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-clorobenzoilo
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 124°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000660
Núm. CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdcb5e4ea00b64763dda2193141ca1ac7c0a2f06&vid=bdcb5e4ea00b64763dda2193141ca1ac7c0a2f06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %