2-Cloroheptano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0852-25ML C0852-5ML
TCIAC0852-25MLEA 229 EUR
TCIAC0852-25ML TCIAC0852-5ML
2-Cloroheptano ≥97.0% (por GC)
2-Cloroheptano
Formula: C₇H₁₅Cl
Pto. Ebullición: 146°C
Número MDL: MFCD00039353
Núm. CAS: 1001-89-4
EINECS: 213-683-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b4c3a7c05fa8148ff5a2ce91e2ff6d44dae568f&vid=8b4c3a7c05fa8148ff5a2ce91e2ff6d44dae568f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %