2-Cloropirazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Chloropyrazine
C1093-25G C1093-5G
TCIAC1093-25GEA 41 EUR
TCIAC1093-25G TCIAC1093-5G
2-Cloropirazina ≥98.0% (por GC)
2-Cloropirazina
Formula: C₄H₃ClN₂
MW: 114.53 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 57°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006124
Núm. CAS: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae26bbe8734fa62cc38c351b86f107f147b4fbf9&vid=ae26bbe8734fa62cc38c351b86f107f147b4fbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %