2-Etoxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Etil 2-naftil éter
N0431-25G N0431-500G N0431-100G
TCIAN0431-25GEA 16 EUR
TCIAN0431-25G TCIAN0431-500G TCIAN0431-100G
2-Etoxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
2-Etoxinaftaleno
Formula: C₁₂H₁₂O
Pto. Ebullición: 282°C
Pto. de fusión: 37 °C
Densidad: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00016808
Núm. CAS: 93-18-5
EINECS: 202-226-7
Índice Merck: 14,03752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7fdc19a1512307806610b35b9f92130433af67e&vid=f7fdc19a1512307806610b35b9f92130433af67e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C