2-Etil-1-hexeno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0124-10ML E0124-25ML
TCIAE0124-10MLEA 105 EUR
TCIAE0124-10ML TCIAE0124-25ML
2-Etil-1-hexeno ≥95.0% (por GC)
2-Etil-1-hexeno
Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: –109 °C
Densidad: 0,727 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00027242
Núm. CAS: 1632-16-2
EINECS: 216-636-9
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1c95223474fde26eeb93b931b4db38f6390683d&vid=b1c95223474fde26eeb93b931b4db38f6390683d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %