2-Etil-3-metilpirazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0361-25ML E0361-5ML
TCIAE0361-25MLEA 49 EUR
TCIAE0361-25ML TCIAE0361-5ML
2-Etil-3-metilpirazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Etil-3-metilpirazina
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 70°C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00006150
Núm. CAS: 15707-23-0
EINECS: 239-799-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86a7066c404c27bf772883dbb3fea4fcf57b5b6a&vid=86a7066c404c27bf772883dbb3fea4fcf57b5b6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %