Ácido 2-etilbutírico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Ethylbutanoic acid, Diethylacetic acid
E0070-25ML E0070-500ML
TCIAE0070-25MLEA 16 EUR
TCIAE0070-25ML TCIAE0070-500ML
Ácido 2-etilbutírico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-etilbutírico
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de fusión: –14 °C
Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 94°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002670
Núm. CAS: 88-09-5
EINECS: 201-796-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ab08c3f3578e74ca45e2e5e21e0b51dedacd1a&vid=47ab08c3f3578e74ca45e2e5e21e0b51dedacd1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %