Ácido 2-etilhexanoico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Ethylhexanoic acid
E0120-25ML E0120-500ML
TCIAE0120-25MLEA 16 EUR
TCIAE0120-25ML TCIAE0120-500ML
Ácido 2-etilhexanoico ≥99.0% (por GC)
Ácido 2-etilhexanoico
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Pto. Ebullición: 228°C
Pto. de fusión: -82.8
Pto. de inflamación: 120°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002675
Núm. CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01e32d8af2c10f46a61bcd5f310cc6f10ff96d10&vid=01e32d8af2c10f46a61bcd5f310cc6f10ff96d10&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %