Ácido 6-fluoro-m-toluico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0426-25G F0426-5G F0426-1G
TCIAF0426-25GEA 205 EUR
TCIAF0426-25G TCIAF0426-5G TCIAF0426-1G
Ácido 6-fluoro-m-toluico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 6-fluoro-m-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
Número MDL: MFCD00092819
Núm. CAS: 321-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1570ea6bd7247d91846d46f02705fa64d5cce90&vid=d1570ea6bd7247d91846d46f02705fa64d5cce90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C