2-Fluoro-5-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-picoline
F0581-1G F0581-5G
TCIAF0581-1GEA 16 EUR
TCIAF0581-1G TCIAF0581-5G
2-Fluoro-5-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-5-metilpiridina
Formula: C₆H₆FN
Pto. Ebullición: 155°C
Densidad: 1,077 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48°C
Número MDL: MFCD00041225
Núm. CAS: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&vid=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %