2-Fluoro-6-metilpiridina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0520-1G F0520-5G
TCIAF0520-1GEA 17 EUR
TCIAF0520-1G TCIAF0520-5G
2-Fluoro-6-metilpiridina ≥95.0% (por GC)
2-Fluoro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₆FN
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00041226
Núm. CAS: 407-22-7
EINECS: 206-980-8
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04acec02b9963aff6f5e4f684da26e82b82ff1df&vid=04acec02b9963aff6f5e4f684da26e82b82ff1df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %