Cloruro de 2-fluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: o-Fluorobenzoyl chloride
F0195-25G F0195-500G F0195-100G
TCIAF0195-25GEA 19 EUR
TCIAF0195-25G TCIAF0195-500G TCIAF0195-100G
Cloruro de 2-fluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Pto. Ebullición: 206
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000656
Núm. CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e31175a4a574e00c34f80bcc90aeebadcc7cd544&vid=e31175a4a574e00c34f80bcc90aeebadcc7cd544&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %