tri-Sodio citrato dihidrato ≥99.0%, en cristales, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
0754-20EA 0 EUR
0754-20 MACR0754-06
tri-Sodio citrato dihidrato ≥99.0%, en cristales, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
tri-Sodio citrato dihidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Pto. de fusión: 150 °C
Densidad: 1,70 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150031
Núm. CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Índice Merck: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=8e6cfe63fb27a52534c8a32ee8df672bac1e29b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (HOC(COONa)(CH₂COONa)₂·2H₂O) ≥99.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.0
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.003 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Ammonia (as NH₃) ≤0.003 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
Appearance (colorless or white crystals) ≤5 ppm