6-Metil-2-piridona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Metilpiridin-2-ol
H0942-25G H0942-5G
TCIAH0942-25GEA 91 EUR
TCIAH0942-25G TCIAH0942-5G
6-Metil-2-piridona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Metil-2-piridona
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 283 - 284 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159…160 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006279
Núm. CAS: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c37288b09391a2862bbbc0f2bab6b15144f71260&vid=c37288b09391a2862bbbc0f2bab6b15144f71260&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C