Ácido láctico ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
DL-Ácido láctico
L0226-25G
L0226-500G
TCIAL0226-25GEA
18
EUR
TCIAL0226-25G
TCIAL0226-500G
Ácido láctico ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Ácido láctico
Formula:
H₃CCH(OH)COOH MW: 90.08 g/mol Pto. Ebullición: 122°C Pto. de fusión: 17°C Pto. de inflamación: (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004520 Núm. CAS: 50-21-5 EINECS: 200-018-0 UN: 3265 ADR: 8 III Índice Merck: 13,05351 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization back titration) | min. 85.0 % |