Isotiocianato de isopropilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isopropylisothiocyanate
I0520-25ML I0520-5ML
TCIAI0520-25MLEA 78 EUR
TCIAI0520-25ML TCIAI0520-5ML
Isotiocianato de isopropilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de isopropilo
Formula: C₄H₇NS
Pto. Ebullición: 138°C
Densidad: 0,9475 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00037830
Núm. CAS: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8619df6e3c5fefeba9775aa58ce330857e4a117f&vid=8619df6e3c5fefeba9775aa58ce330857e4a117f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %