Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
M0111-25ML M0111-500ML
TCIAM0111-25MLEA 17 EUR
TCIAM0111-25ML TCIAM0111-500ML
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) ≥99.0% (por GC) estabilizado
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol)
Formula: C₃H₈O₂
Pto. Ebullición: 124°C
Pto. de fusión: –85°C
Densidad: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 41°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002867
Núm. CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=882c6667bc46c4b6be783f62812f17ef82c9ceeb&vid=882c6667bc46c4b6be783f62812f17ef82c9ceeb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %