(±)-2-Metil-1-pentanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylamyl alcohol, 2-Methyl-1-pentanol, 2-Propylpropanol
M0192-25ML M0192-500ML
TCIAM0192-25MLEA 25 EUR
TCIAM0192-25ML TCIAM0192-500ML
(±)-2-Metil-1-pentanol ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Metil-1-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: 0
Pto. de inflamación: 41°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004745
Núm. CAS: 105-30-6
EINECS: 203-285-1
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&vid=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %