Isobutanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0094-25ML I0094-500ML
TCIAI0094-25MLEA 17 EUR
TCIAI0094-25ML TCIAI0094-500ML
Isobutanol ≥99.0% (por GC)
Isobutanol
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: –108°C
Densidad: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004740
Núm. CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&vid=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %