2-Metil-2-butanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Alcohol terc-amílico
P0059-25ML P0059-500ML
TCIAP0059-25MLEA 17 EUR
TCIAP0059-25ML TCIAP0059-500ML
2-Metil-2-butanol ≥98.0% (por GC)
2-Metil-2-butanol
Formula: C₅H₁₂O
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de fusión: –8°C
Densidad: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 41°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004478
Núm. CAS: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&vid=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %