2-Metil-2-hexanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1-Dimethyl-1-pentanol, 2-Methylhexan-2-ol
M0542-25G M0542-5G
TCIAM0542-25GEA 364 EUR
TCIAM0542-25G TCIAM0542-5G
2-Metil-2-hexanol ≥96.0% (por GC)
2-Metil-2-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Pto. Ebullición: 143°C
Densidad: 0,8155 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004486
Núm. CAS: 625-23-0
EINECS: 210-881-5
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67d9d2d45ebb5e4baab7726a7cd28f1a9fe9054d&vid=67d9d2d45ebb5e4baab7726a7cd28f1a9fe9054d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %