2-Metil-2-pentanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M1178-25ML
M1178-5ML
TCIAM1178-25MLEA
136
EUR
TCIAM1178-25ML
TCIAM1178-5ML
2-Metil-2-pentanol ≥96.0% (por GC)
2-Metil-2-pentanol
Formula:
C₆H₁₄O MW: 102.18 g/mol Pto. Ebullición: 122°C Pto. de fusión: -107 Pto. de inflamación: 30°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004485 Núm. CAS: 590-36-3 EINECS: 209-681-0 UN: 2560 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |