terc-Butanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Alcohol terc-butílico, Trimetilcarbinol, 2-Metil-2-propanol
B0706-25ML B0706-500ML
TCIAB0706-25MLEA 17 EUR
TCIAB0706-25ML TCIAB0706-500ML
terc-Butanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
terc-Butanol
Formula: (CH₃)₃COH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de fusión: 25.3
Pto. de inflamación: 11°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004464
Núm. CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,01542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28f5aa2b3070472cbde2f95a3591455aeea52615&vid=28f5aa2b3070472cbde2f95a3591455aeea52615&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency