2-Metil-4-undecanona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Heptyl Isobutyl ketone
I0250-25G
I0250-1G
TCIAI0250-25GEA
515
EUR
TCIAI0250-25G
TCIAI0250-1G
2-Metil-4-undecanona ≥97.0% (por GC)
2-Metil-4-undecanona
Formula:
C₁₂H₂₄O Pto. Ebullición: 124°C Pto. de inflamación: 91°C |
Número MDL:
MFCD00027319 Núm. CAS: 19594-40-2 EINECS: 243-176-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...