6-Fenil-2-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2001-1G M2001-5G
TCIAM2001-1GEA 124 EUR
TCIAM2001-1G TCIAM2001-5G
6-Fenil-2-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Fenil-2-metilpiridina
Formula: C₁₂H₁₁N
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD00796537
Núm. CAS: 46181-30-0
EINECS: 256-258-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de9fffbae6ec9d7c474d3c4eaa8331e65b7149a1&vid=de9fffbae6ec9d7c474d3c4eaa8331e65b7149a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %