2-Metilimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0345-25G
M0345-500G
M0345-100G
TCIAM0345-25GEA
17
EUR
TCIAM0345-25G
TCIAM0345-500G
TCIAM0345-100G
2-Metilimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metilimidazol
Formula:
C₄H₆N₂ Pto. Ebullición: 267 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 130…133 °C Densidad: 0,99 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005190 Núm. CAS: 693-98-1 EINECS: 211-765-7 UN: 3263 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 144.0 to 148.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |