Ácido 2-propilvalérico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0823-25ML P0823-500ML P0823-100ML
TCIAP0823-25MLEA 45 EUR
TCIAP0823-25ML TCIAP0823-500ML TCIAP0823-100ML
Ácido 2-propilvalérico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-propilvalérico
Formula: C₈H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 220°C
Densidad: 0,905 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 126°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002672
Núm. CAS: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,09913
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7414c95fa80bcdee9d1429fd6908a2ad0c536a2&vid=d7414c95fa80bcdee9d1429fd6908a2ad0c536a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %