Verde de bromocresol
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B0578-1G B0578-25G B0578-5G
TCIAB0578-1GEA 16 EUR
TCIAB0578-1G TCIAB0578-25G TCIAB0578-5G
Verde de bromocresol
Verde de bromocresol
Formula: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Pto. de fusión: 217…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005874
Núm. CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Índice Merck: 14,01386
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4aa78542c26fccce426ef742c29cc0e78600792&vid=d4aa78542c26fccce426ef742c29cc0e78600792&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Absorbance min. 0.250 (5mg/L, pH5.8, 613.0 to 617.0 nm)
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.5 %