3,3-Dimetil-1-butanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3-Dimethylbutan-1-ol
D1333-25ML D1333-5ML
TCIAD1333-25MLEA 106 EUR
TCIAD1333-25ML TCIAD1333-5ML
3,3-Dimetil-1-butanol ≥95.0% (por GC)
3,3-Dimetil-1-butanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de fusión: –65…–60 °C
Densidad: 0,844 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002928
Núm. CAS: 624-95-3
EINECS: 210-872-6
UN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb5f193056a46735bf249872c034be577d59553&vid=4bb5f193056a46735bf249872c034be577d59553&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %