Ácido 3,3-dimetilbutírico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0826-25ML B0826-500ML
TCIAB0826-25MLEA 31 EUR
TCIAB0826-25ML TCIAB0826-500ML
Ácido 3,3-dimetilbutírico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,3-dimetilbutírico
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 0,9303 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 89°C
Número MDL: MFCD00002715
Núm. CAS: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01538
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c47b41a03f91d4fcecbb9de6cd543861002c50dc&vid=c47b41a03f91d4fcecbb9de6cd543861002c50dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %