3,4,5-Tricloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2714-25G
T2714-5G
TCIAT2714-25GEA
267
EUR
TCIAT2714-25G
TCIAT2714-5G
3,4,5-Tricloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4,5-Tricloropiridina
Formula:
C₅H₂Cl₃N Pto. Ebullición: 215°C |
Número MDL:
MFCD00051685 Núm. CAS: 33216-52-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | gt. 71.0 to 75.0 deg-C |