Ácido piridina-3,4-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0682-25G P0682-5G
TCIAP0682-25GEA 92 EUR
TCIAP0682-25G TCIAP0682-5G
Ácido piridina-3,4-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido piridina-3,4-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 529 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 260°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006392
Núm. CAS: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Índice Merck: 14,02283
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67835f8ab42c67357a4d59e1ffb467eff4fb591d&vid=67835f8ab42c67357a4d59e1ffb467eff4fb591d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency