3,5-Dicloro-2-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3317-1G D3317-5G
TCIAD3317-1GEA 16 EUR
TCIAD3317-1G TCIAD3317-5G
3,5-Dicloro-2-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
3,5-Dicloro-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₂Cl₂FN
Número MDL: MFCD04039349
Núm. CAS: 823-56-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=244850bb9ce16370dcaa8dd91579d7a0e1a35ca3&vid=244850bb9ce16370dcaa8dd91579d7a0e1a35ca3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C