Cloruro de 3,5-difluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D3407-25G D3407-5G
TCIAD3407-25GEA 113 EUR
TCIAD3407-25G TCIAD3407-5G
Cloruro de 3,5-difluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3,5-difluorobenzoilo
Formula: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69°C
Número MDL: MFCD00010309
Núm. CAS: 129714-97-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82063875b0f67cadec2b4f8ac5a06206ad88fccd&vid=82063875b0f67cadec2b4f8ac5a06206ad88fccd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %