Cloruro de 3,5-dimetoxibenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2609-25G D2609-5G
TCIAD2609-25GEA 260 EUR
TCIAD2609-25G TCIAD2609-5G
Cloruro de 3,5-dimetoxibenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3,5-dimetoxibenzoilo
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Pto. Ebullición: 284 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 35…36 °C
Número MDL: MFCD00000676
Núm. CAS: 17213-57-9
EINECS: 241-256-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eed740e1732c8ef57783e4a7db7269cc2ed61a3&vid=8eed740e1732c8ef57783e4a7db7269cc2ed61a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %