Ácido piridina-3,5-dicarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P0551-25G
P0551-5G
TCIAP0551-25GEA
73
EUR
TCIAP0551-25G
TCIAP0551-5G
Ácido piridina-3,5-dicarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido piridina-3,5-dicarboxílico
Formula:
C₇H₅NO₄ Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 320…325 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006393 Núm. CAS: 499-81-0 EINECS: 207-893-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in N,N-DMF | almost transparency |