Dimidio bromuro ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bromuro de 3,8-diamino-6-fenil-5-metilfenantridinio, Bromuro de 2,7-diamino-9-fenil-10-metilfenantridinio
D1815-1G D1815-5G
TCIAD1815-1GEA 118 EUR
TCIAD1815-1G TCIAD1815-5G
Dimidio bromuro ≥98.0% (by HPLC)
Dimidio bromuro
Formula: C₂₀H₁₈BrN₃
MW: 380.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011757
Núm. CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=524298236bb416a7574b2e12a8bf000d52b317ca&vid=524298236bb416a7574b2e12a8bf000d52b317ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Water max. 3.0 %