3-(Difluorometil)piridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H33189.MD H33189.03
H33189.MDEA 44.7 EUR
H33189.MD H33189.03
3-(Difluorometil)piridina ≥97%
3-(Difluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₂N
Pto. Ebullición: 42 °C (6 mmHg)
Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226584
Núm. CAS: 76541-44-1
EINECS: 278-487-6
UN: 1993
ADR: 3,III