3-(Trifluorometoxi)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1824-25G T1824-5G
TCIAT1824-25GEA 229 EUR
TCIAT1824-25G TCIAT1824-5G
3-(Trifluorometoxi)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
3-(Trifluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 83 - 86 °C (24 -rr)
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD00042406
Núm. CAS: 52771-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4afa2814eab6094393102e0839a5cf1f8054b3f7&vid=4afa2814eab6094393102e0839a5cf1f8054b3f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %