Ácido α-α-α-trifluoro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 3-(trifluorometil)benzoico
T1034-25G T1034-5G
TCIAT1034-25GEA 80 EUR
TCIAT1034-25G TCIAT1034-5G
Ácido α-α-α-trifluoro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido α-α-α-trifluoro-m-toluico
Formula: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: 106 °C
Densidad: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002519
Núm. CAS: 454-92-2
EINECS: 207-230-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=390fb9714e66580b4c059cf750da4ce2cece8edf&vid=390fb9714e66580b4c059cf750da4ce2cece8edf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C