3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Amino-1-propanol
A0438-25G A0438-500G
TCIAA0438-25GEA 16 EUR
TCIAA0438-25G TCIAA0438-500G
3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminopropan-1-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Pto. Ebullición: 188°C
Pto. de fusión: 11
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00008223
Núm. CAS: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b6c3f5424029e4a4efd18a67ff32aad07703709&vid=7b6c3f5424029e4a4efd18a67ff32aad07703709&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %