3-Amino-2,6-dicloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Dicloro-3-piridilamina, 2,6-Dicloropiridin-3-amina
A1580-25G A1580-5G
TCIAA1580-25GEA 203 EUR
TCIAA1580-25G TCIAA1580-5G
3-Amino-2,6-dicloropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Amino-2,6-dicloropiridina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 119 °C
Densidad: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00023417
Núm. CAS: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7fa2aa706aa620c34b51377c8530b3aa4f176da&vid=c7fa2aa706aa620c34b51377c8530b3aa4f176da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C